Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl mit 3 festen Blättern
26.75 € - 69.70 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Homogenisierung und Suspendieren |
---|---|
Enthält | 3 feststehende Klingen |
Menge | Je 1 |
Typ | Propeller-Rührwerk |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10395353
|
Bochem™
9116 |
100 mm |
69.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10102701
|
Bochem™
9105 |
50 mm |
28.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10284171
|
Bochem™
9109 |
70 mm |
26.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ideal für Homogenisierung und Suspendieren | |
3 feststehende Klingen | |
Je 1 | |
Propeller-Rührwerk |