Learn More
Bochem™ Stangen aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Produkttyp | Stange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Stativfüße mit M 10-Gewinde |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stativfüße mit M 10-Gewinde |
| Menge | Je 1 |