Learn More
Bochem™ Schnittfänger aus Edelstahl 18/10 , mit Holzgriff
Aus Edelstahl 18/10
Marke: Bochem™ 3536
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12060kg
Beschreibung
- Hergestellt aus 18/10 Edelstahl
- Modell 1: steife Klinge, Holzgriff
- Modell 2: biegsame Klinge, Holzgriff
- Modell 3: biegsame Klinge, 18/10 Edelstahlgriff
Spezifikation
Je 1 | |
50 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
150 x 15 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Schnittfänger | |
15 mm | |
0,4mm | |
Holz | |
150 mm |