Learn More
Bochem™ Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10767391
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
50 mm
70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt unitSize
10767391 180 mm 50 mm 1 Stück
11825151 150 mm 40 mm 10 Stück
10221681 150 mm 40 mm 1 Stück
10579851 250 mm 70 mm 1 Stück
10549471 210 mm 50 mm 1 Stück
11875071 210 mm 50 mm 10 Stück
10303571 300 mm 70 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10767391 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 3472
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 erfüllen im Labor vielfältige Funktionen.
  • Hergestellt aus 18/10-Edelstahl.
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Löffelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 50 mm
Breite (metrisch) 12 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 10 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 180 mm