Learn More
Bochem™ Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
- Hergestellt aus 18/10-Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 Packungen |
| Produkttyp | Löffelspatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 40 mm |
| Breite (metrisch) | 10 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 10 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 150 mm |