Learn More
Hamilton™ 18 Gauge, Hat-Nadel
Artikelnummer. 12357459
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge
12357459 18 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12357459 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 90818
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Nadeln vom Hat-Typ sind für den direkten Anschluss an einen Ventilanschluss mit flachem Boden konzipiert.
Datenblatt
  • Messgerät– 18 Gauge
  • Punktstil– 2, 3 oder 4
  • Nadellänge– Benutzerdefinierte Nadellänge
  • Verkaufsmenge– 3 Nadeln pro Packung
  • Nabe– Hutnadel
Spezifikation
Beschreibung Benutzerdefinierte Länge
Kanülen-Gauge 18 G
Länge (angloamerikanisch) 0,375 bis 12 in.
Produkttyp Hat-Nadeln
Menge 3/Packung
Art der Kanülenspitze 2, 3 oder 4