Learn More
18α-Glycyrrhetinsäure-3-O-β-D-Glucuronid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 18alpha-Glycyrrhetinic Acid 3-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 400870-85-1 |
| Summenformel | C36H54O10 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | (3beta,18alpha,20beta)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C36H54O10/c1-31(2)21-8-11-36(7)27(34(21,5)10-9-22(31)45-29-25(40)23(38)24(39)26(46-29)28(41)42)20(37)16-18-19-17-33(4,30(43)44)13-12-32(19,3)14-15-35(18,36)6/h16,19,21-27,29,38-40H,8-15,17H2,1-7H3,(H,41,42)(H,43,44)/t19-,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,29-,32-,33+,34+,35-,36-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aS,14aR,14bS)-11-Carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1H-picen-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 646.81 |
| Formelmasse | 646.3717 |