Learn More
Abnova™ 19p13.3/19q13.13 FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FG0159.200uL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beinhaltet: DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Tube | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 125 μl für jede 100 μl-FISH-Sonde | |
Flüssig |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 125 μl für jede 100 μl-FISH-Sonde | |
FISH-Ce | |
200 μl |