Learn More
1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Bromopropyl)-1,3-dihydro-3-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-one |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H15BrN2O/c1-10(2)16-12-7-4-3-6-11(12)15(13(16)17)9-5-8-14/h3-4,6-7H,1,5,8-9H2,2H3 |
| Formelmasse | 294.04 |