Learn More
1H,1 H,2H,2H-Perfluor-1-Ioddecan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11315339
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315339 5 g 5 Gramm
11325339 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315339 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20894.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von chemischen Verbindungen verwendet, die in leistungsstarken organischen Dünnschichttransistoren eingesetzt werden. Es findet auch als Mittel in Boot- und Gebäudefarben Anwendung.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Alkalimetallbasen und Licht fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2043-53-0
Summenformel C10H4F17I
Molekulargewicht (g/mol) 574.02
MDL-Nummer MFCD00039411
InChI-Schlüssel XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-perfluorooctyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyliodide, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl iodide, decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iododecane, 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo-decane, acmc-20ap95, c8f17ch2ch2i
PubChem CID 74885
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iododecan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iododecane
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 1.88
Siedepunkt 226°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)7CH2CH2I
Menge 5 g
Beilstein 1894667
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 574.02
Reinheit (%) 97%