Learn More
1H,1 H,2H,2H-Perfluor-1-Ioddecan, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7025432
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2043-53-0
C10H4F17I
574.02
MFCD00039411
XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
2-perfluorooctyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyliodide, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl iodide, decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iododecane, 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo-decane, acmc-20ap95, c8f17ch2ch2i
74885
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iododecan
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
2043-53-0
C10H4F17I
574.02
MFCD00039411
XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
2-perfluorooctyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyliodide, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl iodide, decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iododecane, 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo-decane, acmc-20ap95, c8f17ch2ch2i
74885
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iododecan
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von chemischen Verbindungen verwendet, die in leistungsstarken organischen Dünnschichttransistoren eingesetzt werden. Es findet auch als Mittel in Boot- und Gebäudefarben Anwendung.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Alkalimetallbasen und Licht fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iododecane
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 1.88
Siedepunkt 226°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)7CH2CH2I
Menge 5 g
Beilstein 1894667
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 574.02
Reinheit (%) 97%