Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-Iodoctan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025489
29.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2043-57-4
C8H4F13I
474.004
MFCD00039410
NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
74888
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodoctan
C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2043-57-4
C8H4F13I
474.004
MFCD00039410
NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
74888
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodoctan
C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie sind wichtige Zwischenprodukte bei der Synthese von organischen Fluoridprodukten. Es hat sich auch gezeigt, dass sie eine mögliche östrogene Wirkungen aufweisen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Alkalimetallen, leichten und oxidierenden Stoffen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt ∼20°C
Dichte 1.94
Siedepunkt 178°C to 180°C
Flammpunkt 150°C (302°F)
Brechungsindex 1.36
Menge 5 g
Beilstein 1887105
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 474
Reinheit (%) 97%