Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30419677
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30419677 250 mg
30411793 100 mg
30410970 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419677 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP286480250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37858-04-1
Summenformel C12 H7 F17 O2
Molekulargewicht (g/mol) 506.1556
Synonym 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acetate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 1-acetate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, acetate (9CI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl acetate
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acetate
SMILES CC(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl Acetate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H7F17O2/c1-4(30)31-3-2-5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)11(25,26)12(27,28)29/h2-3H2,1H3
Formelmasse 506.0175