missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsäure-Natrium 50 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium |
| CAS | 27619-94-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H4 F13 O3 S . Na |
| Konzentration | 50 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 6:2 FTS, H4PFOS, 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonate, sodium salt, 6:2 FTS sodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5F13O3S.Na/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;/h1-2H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?