missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylacrylat, TRC

Artikelnummer. 30421238
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421238 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30421238 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3362851G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,1,2,2H-Perfluorooctyl acrylate
CAS 17527-29-6
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C11 H7 F13 O2
Menge 1 g
Synonym Acrylic acid','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (8CI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl acrylate, 2-(Perfluorohexyl)ethyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl prop-2-enoate, Actyflon G 06C, Cheminox FAAC 6, FAAC 6, Fluowet AC 600, PFAC 6, Perfluorohexylethyl acrylate, R 1620, Viscoat 13F
InChI-Formel InChI=1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 418.15
Formelmasse 418.0238
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.