Learn More
1H,1H-Perfluoroctylmethacrylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368435
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368435 5 g 5 Gramm
11358435 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10440.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3934-23-4
Summenformel C12H7F15O2
Molekulargewicht (g/mol) 468.162
MDL-Nummer MFCD00039247
InChI-Schlüssel RUEKTOVLVIXOHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-perfluorooctyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, 1h,1h-perfluoro-n-octyl methacrylate, 1h,1h-perfluorooctyl methacrylate, contains mehq as inhibitor, 2-propenoic acid,2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester
PubChem CID 77532
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorctyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H,1H-Perfluorooctyl methacrylate
Dichte 1.496
Siedepunkt 70°C (1 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.337
Menge 5 g
Beilstein 6445701
Formelmasse 468.16
Reinheit (%) 97%