Learn More
1H-Benzotriazol-1-carboxamidinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Hydrochloride |
| CAS | 19503-22-1 |
| Summenformel | C7H8ClN5 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7N5.ClH/c8-7(9)12-6-4-2-1-3-5(6)10-11-12;/h1-4H,(H3,8,9);1H |
| SMILES | NC(N1C2=CC=CC=C2N=N1)=N.Cl |
| IUPAC-Name | 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-carboximidamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.62 |
| Formelmasse | 197.05 |