Learn More
1H-Indazol-6-ylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228731
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
885068-10-0
C7H7BN2O2
161.96
MFCD04972419
ZKNLCHWRWRYPGG-UHFFFAOYSA-N
6-indazolyboronic acid, 1h-indazol-6-yl-6-boronic acid, 1h-indazole-6-boronic acid, indazole-6-boronic acid, 1h-indazol-6-yl boronic acid, 6-indazolboronic acid, boronic acid, 1h-indazol-6-yl, 1h-indazole-6-boronicacid, 6-indazoleboronicacid, zlchem 1076
24728617
(1H-indazol-6-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
885068-10-0
C7H7BN2O2
161.96
MFCD04972419
ZKNLCHWRWRYPGG-UHFFFAOYSA-N
6-indazolyboronic acid, 1h-indazol-6-yl-6-boronic acid, 1h-indazole-6-boronic acid, indazole-6-boronic acid, 1h-indazol-6-yl boronic acid, 6-indazolboronic acid, boronic acid, 1h-indazol-6-yl, 1h-indazole-6-boronicacid, 6-indazoleboronicacid, zlchem 1076
24728617
(1H-indazol-6-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1H-Indazol-6-ylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 180.0°C to 184.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 161.96
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indazol-6-ylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.