Learn More
1H-Indazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228737
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
61700-61-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD06804570
MAVGBUDLHOOROM-UHFFFAOYSA-N
indazole-5-carboxylic acid, 5-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-5-carboxylicacid, indazole-5-carboxylic acid hcl, acmc-209mvj, 5-carboxy-1h-indazole, 5-carboxyindazole, 1h-5indazolecarboxylic acid, c8h6n2o2.clh, 1h-indazole-5carboxylic acid
4248454
1H-Indazol-5-Carbonsäure
OC(=O)C1=CC=C2NN=CC2=C1
61700-61-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD06804570
MAVGBUDLHOOROM-UHFFFAOYSA-N
indazole-5-carboxylic acid, 5-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-5-carboxylicacid, indazole-5-carboxylic acid hcl, acmc-209mvj, 5-carboxy-1h-indazole, 5-carboxyindazole, 1h-5indazolecarboxylic acid, c8h6n2o2.clh, 1h-indazole-5carboxylic acid
4248454
1H-Indazol-5-Carbonsäure
OC(=O)C1=CC=C2NN=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1H-Indazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 321.0°C to 324.0°C
Farbe Gelb bis Bernsteinfarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kugelförmige Perlen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indazole-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.