Learn More
1H-Inden, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498959
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498959 100 g 100 Gramm
11383296 5 g 5 Gramm
11393296 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498959 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12665.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Indene is used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct1. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2. It is also used in the synthesis of istatins and in the production of indene/cumarone thermoplastic resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1H-Inden wird bei der Synthese des neuen C60-Derivats Inden-C60-bisaddukt1 verwendet. Wurde bei der Herstellung von Polyinden durch kontrollierte kationische Polymerisation verwendet, eingeleitet durch Cumylmethylether/TiCl4 in CH2Cl2. Wird auch bei der Synthese von Istatinen und bei der Herstellung von thermoplastischen Inden-Cumaron-Harzen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Ethylether und Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen wieder luftdicht verschlossen und aufrecht gelagert werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Empfohlene Lagertemperatur ist 2-8 °C. Lichtempfindliche Substanz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-13-6
Summenformel C9H8
Molekulargewicht (g/mol) 116.163
MDL-Nummer MFCD00003777
InChI-Schlüssel YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC-Name 1H-Inden
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indene
Schmelzpunkt ∼-2°C
Dichte 0.996
Siedepunkt 181°C to 182°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.574
Menge 100 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 635873
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4939
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 97%