Learn More
1H-Indol-3-amine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30408029
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408029 50 mg -
30396766 250 mg 250 Milligramm
30404740 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI62822350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57778-93-5
Summenformel C8H8N2 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
Synonym 3-Aminoindole HCl
IUPAC-Name 1H-indol-3-amine;hydrochloride
SMILES Cl.Nc1c[nH]c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indol-3-amine Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,10H,9H2;1H
Formelmasse 168.0454