Learn More
1H-Indol-3-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30049865
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049865 25 mg 25 Milligramm
30052099 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049865 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0763.020025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1H-Indol-3-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indole-3-carboxylic Acid
CAS 771-50-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1H-Indole-3-carboxylic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H7 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Tropisetron Imp. B (EP), 1H-Indole-3-carboxylic Acid, Tropisetron Hydrochloride Impurity B, Tropisetron Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 1H-Indol-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Menge 25 mg
Formelmasse 161.0477 g/mol