Learn More
1H-Indol-d5-3-acetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-Indole-d5-3-acetamide |
| CAS | 1204700-53-7 |
| Summenformel | C10 2H5 H5 N2 O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetamide (ACI), Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetamide, 1H-Indole-d5-3-acetamide, 1H-Indole-3-acetamide-D5 (indole-2,4,5,6,7-D5) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10N2O/c11-10(13)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H2,11,13)/i1D,2D,3D,4D,6D |
| SMILES | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)N |
| IUPAC-Name | 2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.23 |
| Formelmasse | 179.1107 |