Learn More
1H-Pyrazol-1-carboxamidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30413504
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413504 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP84250025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-pyrazole-1-carboximidamide
CAS 4023-02-3
Summenformel C4 H6 N4 . Cl H
Menge 25 g
Synonym 1H-Pyrazole-1-carboximidamide','hydrochloride (1:1), 1H-Pyrazole-1-carboximidamide','monohydrochloride (9CI), Pyrazole-1-carboxamidine','hydrochloride (7CI,8CI), 1-Amidinopyrazole hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, Praxadine hydrochloride, Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, Zanamivir Imp. F (EP) as Hydrochloride, PCH, GR 169473A, Ph Eur Zanamivir Impurity F, GR 152919X, GR 169473A, GR 212339X, GR 228446X, USP Zanamivir Related Compounds Mixture, PCH Test Mix 1
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
SMILES Cl.NC(=N)n1cccn1
IUPAC-Name Pyrazol-1-Carboximidamid;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 146.58
Formelmasse 146.0359