missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1H-Pyrazol-3 -Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11369939
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369939 1 g 1 Gramm
11379939 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11369939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25732.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1621-91-6 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1621-91-6
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00077436
InChI-Schlüssel KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyrazolecarboxylic acid, 3-pyrazolecarboxylic acid, 3-carboxy-1h-pyrazole, pyrazolic acid, pyrazolecarboxylic, 3-carboxypyrazole, 2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 574310
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-5-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=NN1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 211°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.