Learn More
Melford Ammoniumsulfat
Beschreibung
Nützlich zur Fällung oder Fraktionierung von Proteinen oder zur Reinigung von Antikörpern.
Nützlich zur Fällung oder Fraktionierung von Proteinen oder zur Reinigung von Antikörpern. Wird in der kristallographischen Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium Sulfate |
| CAS | 7783-20-2 |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | H8N2O4S |