Learn More
Saint Gobain Life Sciences 1M C-Flex 374 Hose ID 1.6mm OD 4.8mmr quantity 540m
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 374-063-2
1M C-Flex 374 Hose ID 1.6mm OD 4.8mmr quantity 540m
Artikelnummer. 17733837
  • 5.62 € / 1 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2026