missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dr. Ehrenstorfer Mass-Labelled PFAS-24ES Extraction Mixture 1 μg/mL in Methanol:Water
Beschreibung
- Certified reference materials
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perfluoroundecanoic Acid 13C7 (1,2,3,4,5,6,7-13C7), 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3), 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), Perfluorooctanoic acid 13C8, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorononanoic acid 13C9, Perfluorotetradecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorooctanesulfonic acid 13C8 sodium, Perfluorooctane Sulfonamide 13C8, Perfluoropentanoic acid 13C5, Perfluorodecanoic acid 13C6 (1,2,3,4,5,6-13C6), Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2) |
| CAS | 1400690-70-1, 2708218-88-4, 1265205-97-7, 2328024-54-8, 1350614-84-4, 1017281-29-6 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Methanol/Water |
| Menge | 1 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?