missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1R,1'S,3'R/1R,1'R,3'S)-L-054,264, Tocris Bioscience™

Potent and selective sst2 agonist

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 24441

Weitere Details : CAS : 208706-12-1 Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 1mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411224

  • 143.10 € / 1 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective somatostatin sst 2 receptor agonist (K i values are 4, 537, 2480, 3614 and 5017 nM for cloned human sst 2 sst 1 sst 4 sst 3 and sst 5 receptors respectively).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

208706-12-1
539.724
n-2r-1-3-aminomethyl cyclohexyl methyl amino-3-1h-indol-3-yl-1-oxopropan-2-yl spiro indene-1,4'-piperidine-1'-carboxamide
N-[(2R)-1-[[3-(aminomethyl)cyclohexyl]methylamino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]spiro[indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxamide
C33H41N5O2
DAMXHAMKVXERLM-DPHZAUTASA-N
127256349
C1CC(CC(C1)CNC(=O)C(CC2=CNC3=CC=CC=C32)NC(=O)N4CCC5(CC4)C=CC6=CC=CC=C56)CN

Spezifikation

(1R,1'S,3'R/1R,1'R,3'S)-L-054,264
208706-12-1
n-2r-1-3-aminomethyl cyclohexyl methyl amino-3-1h-indol-3-yl-1-oxopropan-2-yl spiro indene-1,4'-piperidine-1'-carboxamide
C1CC(CC(C1)CNC(=O)C(CC2=CNC3=CC=CC=C32)NC(=O)N4CCC5(CC4)C=CC6=CC=CC=C56)CN
539.724
539.71
1mg
C33H41N5O2
DAMXHAMKVXERLM-DPHZAUTASA-N
N-[(2R)-1-[[3-(aminomethyl)cyclohexyl]methylamino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]spiro[indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxamide
127256349
>96%
Videos