Learn More
(1R)-(-)-10-Camphersulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R)-(-)-10-Camphorsulfonyl Chloride |
| CAS | 39262-22-1 |
| Summenformel | C10 H15 Cl O3 S |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(=O)(=O)Cl)C(=O)C2 |
| IUPAC-Name | [(1S,4R)-7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.74 |
| Formelmasse | 250.043 |