Learn More
(1R,2R)-2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propandiolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,2R)-2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propanediol Hydrochloride |
| CAS | 56724-21-1 |
| Summenformel | C10H16ClNO4S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | [R-(R*,R*)]--2-Amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1,3-propanediol Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO4S.ClH/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(11)6-12;/h2-5,9-10,12-13H,6,11H2,1H3;1H/t9-,10+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](N)CO |
| IUPAC-Name | (1R,2S)-2-Amino-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-1,3-diol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 281.76 |
| Formelmasse | 281.0489 |