Learn More
(1 R,2 R)-N-Methylsulfonyl-1,2 -diphenylethandiamin,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382809
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382809 1 g 1 Gramm
11392809 5 g 5 Gramm
11302819 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27704.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 511534-44-4
Summenformel C15H18N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 290.381
MDL-Nummer MFCD03791036
InChI-Schlüssel FSRRNSLQEDUDTP-HUUCEWRRSA-N
Synonym (1R,2R)-N-Methanesulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
PubChem CID 11353383
IUPAC-Name N-[(1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]methansulfonamid
SMILES CS(=O)(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-N-Methylsulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 290.38
Reinheit (%) ≥98%