missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1 R,2 R)-N-Methylsulfonyl-1,2 -diphenylethandiamin,98 + %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11392809
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392809 5 g 5 Gramm
11382809 1 g 1 Gramm
11302819 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11392809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27704.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 511534-44-4
Summenformel C15H18N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 290.381
MDL-Nummer MFCD03791036
InChI-Schlüssel FSRRNSLQEDUDTP-HUUCEWRRSA-N
Synonym (1R,2R)-N-Methanesulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
PubChem CID 11353383
IUPAC-Name N-[(1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]methansulfonamid
SMILES CS(=O)(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1R,2R)-N-Methylsulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 290.38
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.