Learn More
(1R,2R)-N-(p-Toluolsulfonyl)-1,2-diphenylethandiamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028662
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144222-34-4
C21H23N2O2S
367.49
MFCD02093428
UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
2734565
N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzolsulfonamid
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144222-34-4
C21H23N2O2S
367.49
MFCD02093428
UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
2734565
N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzolsulfonamid
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Schmelzpunkt 127°C to 132°C
Menge 1 g
Optische Drehung −31° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 366.48
Reinheit (%) ≥98%