Learn More
(1R,2S).(+)-10,2 -Camphorsultam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498096
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498096 1 g 1 Gramm
11408106 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14133.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108448-77-7 | C10H17NO2S | 215.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108448-77-7
Summenformel C10H17NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 215.31
MDL-Nummer MFCD00151762,MFCD00066271,MFCD00151762,MFCD00151762
InChI-Schlüssel DPJYJNYYDJOJNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6s,7as-8,8-dimethylhexahydro-3h-3a,6-methanobenzo c isothiazole 2,2-dioxide
PubChem CID 132274328
IUPAC-Name 10,10-Dimethyl-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]decan-3,3-dion
SMILES CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)NC1C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R,2S)-(+)-10,2-Camphorsultam
Schmelzpunkt 179°C to 186°C
Menge 1 g
Beilstein 4675755
Optische Drehung +33° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 215.32
Reinheit (%) 99%