Learn More
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689153
31.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
136030-00-7
C9H12NO
150.20
MFCD00216656,MFCD01318239
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-O
1r,2s-1-amino-2-indanol, 1r,2s-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, cis-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-amino-2-indanol, cis-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1r,2s-+-1-amino-2-hydroxyindan, 1r,2s-1-amino-2-hydroxyindane, 1r,2s-+-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-aminoindan-2-ol, 1r,2s-cis-1-amino-2-indanol
2725045
(1R,2S)-2-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
[NH3+][C@H]1[C@@H](O)CC2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
136030-00-7
C9H12NO
150.20
MFCD00216656,MFCD01318239
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-O
1r,2s-1-amino-2-indanol, 1r,2s-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, cis-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-amino-2-indanol, cis-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1r,2s-+-1-amino-2-hydroxyindan, 1r,2s-1-amino-2-hydroxyindane, 1r,2s-+-1-amino-2-indanol, 1r,2s-+-cis-1-aminoindan-2-ol, 1r,2s-cis-1-amino-2-indanol
2725045
(1R,2S)-2-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
[NH3+][C@H]1[C@@H](O)CC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R, 2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +44.5° (20°C c=1,methanol)
Spezifische Drehung + 44.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.