missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1R,3r,5S)-8-(1-Methylethyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl (2RS)-3-hydroxy-2-phenyl-propanoat, Mikromol™
Beschreibung
(1R,3r,5S)-8-(1-Methylethyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl (2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Isopropyl Noratropine |
| CAS | 22235-81-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Isopropyl Noratropine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C19 H27 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (1R,3r,5S)-8-(1-Methylethyl)-8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-3-yl (2RS)-3-hydroxy-2-phenyl-propanoate, 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol, 8-isopropyl-, (±)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-(±)-, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, N-Isopropylnoratropine, Tropic acid, 8-isopropyl-3α-nortropanyl ester, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Ipratropium Bromide Imp E (EP), Ipratropium Bromide Impurity E, Ipratropium Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)20-15-8-9-16(20)11-17(10-15)23-19(22)18(12-21)14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-18,21H,8-12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)N1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | [(1S,5R)-8-Propan-2-yl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?