Learn More
(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol (Tropine), Mikromol™
Artikelnummer. 30050767
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050767 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050767 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0763.010025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol (Tropine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropine
CAS 120-29-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tropine
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C8 H15 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Tropisetron Hydrochloride Imp. A (EP), Tropisetron Imp. A (EP), (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, Tropine, Tropisetron Hydrochloride Impurity A, Tropisetron Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2
IUPAC-Name (1S,5R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]Octan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 141.21
Menge 25 mg
Formelmasse 141.1154 g/mol