missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-aminacetat, Mikromol™
Beschreibung
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-aminacetat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate |
| CAS | 2724762-78-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H18 N2 . C2 H4 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (3-endo)-9-Methyl-9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine acetate (1:1), (1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate, Granisetron Hydrochloride Imp. E (EP) as Acetate, Granisetron Hydrochloride Related Compound E (USP) as Acetate Salt, Granisetron Related Compound E as Acetate, Granisetron Hydrochloride Impurity E as Acetate, Granisetron Impurity E as Acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H18N2.C2H4O2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8;1-2(3)4/h7-9H,2-6,10H2,1H3;1H3,(H,3,4)/t7-,8+,9-; |
| SMILES | CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](N)C2.CC(=O)O |
| IUPAC-Name | Essigsäure; (1R,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?