Learn More
(1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chlor-3,3,3-trifluor-1-propen-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropancarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 104531-15-9 |
| Summenformel | C9H10ClF3O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, [1R-[1α,3β(Z)]]-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | O=C(C1C(C1(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)O |
| IUPAC-Name | 3-(2-Chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropan-1-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 242.62 |
| Formelmasse | 242.03 |