Learn More
(1 R,3 S)-(-)-3 -(Boc-amino)cyclopentancarbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15409515
221.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
161660-94-2
C11H18NO4
228.27
MFCD01320858,MFCD01320857
RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
1512526
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
161660-94-2
C11H18NO4
228.27
MFCD01320858,MFCD01320857
RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
1512526
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R,3S)-(-)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
IUPAC-Name (1R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopentane-1-carboxylate
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 95%
Menge 1 g