Learn More
Alfa Aesar™ (1 R,3 S)-(-)-3 -(Boc-amino)cyclopentancarbonsäure, 95 %
89.60 € - 294.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 161660-94-2
Summenformel C11H18NO4
Molekulargewicht (g/mol) 228.27
MDL-Nummer MFCD01320858,MFCD01320857
InChI-Schlüssel RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Synonym 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
IUPAC-Name (1R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]Amino}cyclopentan-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15419515
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H52022.MD
250mg
89.60 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15409515
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H52022.03
1g
294.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
161660-94-2
228.27
RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
1512526
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
C11H18NO4
MFCD01320858,MFCD01320857
1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
(1R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]Amino}cyclopentan-1-Carboxylat
Spezifikation
(1R,3S)-(-)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
161660-94-2
MFCD01320858,MFCD01320857
RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
(1R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]Amino}cyclopentan-1-Carboxylat
1512526
95%
250mg
C11H18NO4
1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
228.27
229.28