Learn More
(1R,3S)-(+)-Camphersäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026844
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
124-83-4
C10H14O4-2
198.218
MFCD00001375
LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
6918944
(1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
124-83-4
C10H14O4-2
198.218
MFCD00001375
LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
6918944
(1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Schmelzpunkt 183°C to 188°C
Beilstein 2050204
Merck Index 141733
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) ≥98%
Menge 25 g
Optische Drehung +46° (c=1 in Methanol)