Learn More
(1R,3S)-Chloropretadalafil, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 629652-44-4 |
| Summenformel | C22H19ClN2O5 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Tadalafil Impurity 30 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H19ClN2O5/c1-28-22(27)16-9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(25(16)19(26)10-23)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,21,24H,9-11H2,1H3/t16-,21+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@H](N1C(=O)CCl)c4ccc5OCOc5c4 |
| IUPAC-Name | Methyl-(1R,3S)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloracetyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrido[3,4-b]indol-3-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 426.85 |
| Formelmasse | 426.0982 |