Learn More
(1R)-(+)-Campher, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080892
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
464-49-3
C10H16O
152.24
MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
+-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
159055
CHEBI:15396
(1R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
464-49-3
C10H16O
152.24
MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
+-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
159055
CHEBI:15396
(1R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
(1R)-(+)-Camphor is used as a chiral intermediate and auxiliary. It is also used as a skin antipruritic and as an anti-infective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1R)-(+)-Camphor wird als chirales Zwischen- und Hilfsprodukt verwendet. Es wird auch als Hautantipruritikum und Antiinfektivum verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.1 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R)- (+)-Camphor
Schmelzpunkt 175°C to 180°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Camphor-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2717
Beilstein 2042745
Merck Index 14,1732
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.1g/L at 20°C).
Optische Drehung +43° (c=10 in ethanol)
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98%