missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[1R-(exo,exo)]-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30472478
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472478 25 mg 25 Milligramm
30475388 5 mg 5 Milligramm
30469326 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30472478 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33111025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50372-80-0
Summenformel C16H21NO2
Molekulargewicht (g/mol) 259.34
Synonym Win 33065-2, Win 35065-2, (1R,2S,3S,5S)-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name methyl (1S,3S,4S,5R)-8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate
SMILES COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccccc3)N2C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material [1R-(exo,exo)]-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-17-12-8-9-14(17)15(16(18)19-2)13(10-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15-/m0/s1
Formelmasse 259.1572
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.