Learn More
(1R)-(-)-Menthylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348965
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348965 250 mg 250 Milligramm
11338965 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348965 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14095.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2623-23-6 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2623-23-6
Summenformel C12H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.306
MDL-Nummer MFCD00001482
InChI-Schlüssel XHXUANMFYXWVNG-OIKLOGQESA-N
Synonym 1r---menthyl acetate, 5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, --menthylacetate, --1r-menthyl acetate
PubChem CID 12732529
IUPAC-Name [(5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]acetat
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1R)-(-)-Menthyl acetate
Dichte 0.925
Siedepunkt 229°C to 231°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 250 mg
Beilstein 2208505
Merck Index 14,5839
Optische Drehung −80.5° (c=8 in Benzene)
Formelmasse 198.31
Reinheit (%) 98%