Learn More
(1R)-(-)-Menthylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046367
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2623-23-6
C12H22O2
198.306
MFCD00001482
XHXUANMFYXWVNG-OIKLOGQESA-N
1r---menthyl acetate, 5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, --menthylacetate, --1r-menthyl acetate
12732529
[(5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]acetat
CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2623-23-6
C12H22O2
198.306
MFCD00001482
XHXUANMFYXWVNG-OIKLOGQESA-N
1r---menthyl acetate, 5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, --menthylacetate, --1r-menthyl acetate
12732529
[(5R)-5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]acetat
CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R)-(-)-Menthyl acetate
Dichte 0.925
Siedepunkt 229°C to 231°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 250 mg
Beilstein 2208505
Merck Index 14,5839
Optische Drehung −80.5° (c=8 in Benzene)
Formelmasse 198.31
Reinheit (%) 98%