Learn More
(1R)-(-)-Chlorameisensäurementhylester, ≥ 90 %
Catalog Number p-7058376
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14602-86-9
C11H19ClO2
218.72
MFCD00009694,MFCD00190089
KIUPCUCGVCGPPA-UHFFFAOYNA-N
1r---menthyl chloroformate, --menthyl chloroformate, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, --menthylchloroformate, pubchem8110, ?-menthyl chloroformate, --chloroformyloxy-p-menthane, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexylcarbonochloridate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-yl cyclohexyl chloroformate, 1r---menthyl chloroformate, optical purity ee glc
7014897
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(Cl)=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14602-86-9
C11H19ClO2
218.72
MFCD00009694,MFCD00190089
KIUPCUCGVCGPPA-UHFFFAOYNA-N
1r---menthyl chloroformate, --menthyl chloroformate, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, --menthylchloroformate, pubchem8110, ?-menthyl chloroformate, --chloroformyloxy-p-menthane, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexylcarbonochloridate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-yl cyclohexyl chloroformate, 1r---menthyl chloroformate, optical purity ee glc
7014897
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(Cl)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R)-(-)-Menthyl chloroformate
Dichte 1.025
Siedepunkt 108°C to 109°C (11 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 5 g
UN-Nummer UN3277
Beilstein 2414686
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Optische Drehung −82° (c=1 in Chloroform)
IUPAC-Name 5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl carbonochloridate
Formelmasse 218.73
Reinheit (%) 95%