Learn More
(1S)-10-Camphersulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059290
30.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60933-63-3
C10H17NO3S
231.31
MFCD00075611,MFCD00075611,MFCD00151500
SBLUNABTQYDFJM-GMSGAONNSA-N
1s-10-camphorsulfonamide, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1r---10-camphorsulfonamide, 1s-+-10-camphorsulfonamide, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonamide,7,7-dimethyl-2-oxo-, 1s,4r, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxidanylidene-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1-1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide
12840037
[(4R)-7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonamid
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60933-63-3
C10H17NO3S
231.31
MFCD00075611,MFCD00075611,MFCD00151500
SBLUNABTQYDFJM-GMSGAONNSA-N
1s-10-camphorsulfonamide, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1r---10-camphorsulfonamide, 1s-+-10-camphorsulfonamide, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonamide,7,7-dimethyl-2-oxo-, 1s,4r, 1r,4s-7,7-dimethyl-3-oxidanylidene-4-bicyclo 2.2.1 heptanyl methanesulfonamide, 1-1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide
12840037
[(4R)-7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonamid
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S)-10-Camphorsulfonamide
Schmelzpunkt 133°C to 135°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 231.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver